Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikatorpappersremsor
Produktkod. 15930872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 11
1 till 14
Förpackningsstorlek:
4 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
15930872 1 till 14 4 enheter
15920872 1 till 11 4 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15930872
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger optimal kvalitet och tillförlitliga avläsningar. Fisherbrand™ pH-indikatorpappersremsor levereras i plastrullar som säkerställer långvarig stabilitet och skydd mot många yttre påverkan.
  • Färdig att använda
  • Tillverkad av högkvalitativt filterpapper
  • Färgerna på färgskalorna är speciellt blandade för att perfekt matcha reaktionsfärgen på indikatorpapper
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
Formatera Rulla
Kvantitet 4 rullar
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm