Läs mer
Fisherbrand™ pH-indikatorpappersremsor
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
1 till 11
1 till 14
Förpackningsstorlek:
4 enheter
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 1 till 11 |
| Formatera | Rulla |
| Kvantitet | 4 rullar |
| Typ | pH-papper |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |