Läs mer
Karl Hecht™ Universal pipettfyllare
Produktkod. 10145341
Change view
För pipetter upp till 100 ml
Produktkod.
10145341 För pipetter upp till 100 ml
1 options
Produktkod. 10145341 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42581010
För mätning och volymetriska pipetter med kapacitet upp till 100mL.
  • Med 3 ventiler
  • Med utökat fäste
  • Tillverkad av rött naturgummi
Specifikationer
Beskrivning Med utökat fäste
Färg Röd
Material Naturgummi
Typ Pipetthjälp
För användning med (utrustning) Mätpipetter och volymetriska pipetter upp till 100 ml kapacitet
Inkluderar 3 ventiler