Läs mer
Kartell™ Universal säkerhetspipettlampa
Beskrivning
Minska risken för sprickor eller sprickor när du fyller på pipett i valfri storlek. Kartell™ Universal Safety Pipette Bulb använder ett fäste med en adapter för att täta runt pipetter utan att vrida sig.
- Rött gummi med silikonlampa
- För användning med pipetter med en kapacitet på upp till 25mL
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gummi, silikon |
| Typ | Universal pipettfyllare |