Läs mer
Fisherbrand™ Universal pipett väggfäste
Produktkod. 15847944 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Enkel- och flerkanalspipetter
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15847944 Enkel- och flerkanalspipetter Paket med 2
1 options
Produktkod. 15847944
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Spara värdefullt utrymme på bänkskivan genom att hålla och förvara pipetter i den universella väggmonterade pipetthållaren. Pipetthållaren levereras med två väggmonteringsfästen som rymmer två pipetter vardera och levereras med olika färgade övre och nedre segment som lätt glider på plats.
  • Idealisk för labb som inte vill bindas till ett specifikt märke av pipett, eller som redan har flera märken i bruk
  • Rymmer 2 enkelkanalspipetter eller 2 flerkanalspipetter eller en kombination av båda
  • Pipetter hålls i vertikalt läge för att förhindra kontaminering
  • Insatser på de övre hållarna kan läggas till eller tas bort för att passa olika pipettbredder
  • Enheten är inte autoklaverbar men kan rengöras med tvål/vatten eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
  • Tillverkad av ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
  • Varje paket innehåller nedre hållare: 2 blå, 2 gröna, 2 klara; övre hållare: 2 blå, 2 gröna, 1 lila, 1 gul
  • Färgkodning för snabb identifiering
  • Enhandsborttagning eller utbyte av pipetter görs enkelt med segmentens unika design som inkluderar draggrepp som hjälper till att centrera och hålla pipetterna i vertikalt läge
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Diverse
Håller Enkel- och flerkanalspipetter
Material ABS
Positioner 1
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Förvaring av pipetter
För användning med (utrustning) Innehar praktiskt taget alla kända märken
Antal per förpackning 2/Pk.
Produkttyp Pipett Väggfäste
Hyllor 2 nivåer