Läs mer
OHAUS™ Universell plattform
Handla allt Ohaus Produkter
Mått (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45,7 cm
61 x 61 cm
76,2 x 45,7 cm
91,4 x 61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
- Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
- I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
- Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform |
| Material | Rostfritt stål |
| Djup (engelska) | 30.00 in. |
| Djup (metriskt) | 76.20 cm |
| Mått (L x B) | 76,2 x 45,7 cm |
| Längd (engelska) | 30.00 in. |
| Längd (metrisk) | 76.20 cm |
| Bredd (engelska) | 18.00 in. |
| Bredd (metrisk) | 45.70 cm |
| Beskrivning | Universalplattform, 76 X 46 cm, S/S |
| Visa mer |