Läs mer
OHAUS™ Universell plattform
Produktkod. 15762469 Handla allt Ohaus Produkter
Mått (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45,7 cm
61 x 61 cm
76,2 x 45,7 cm
91,4 x 61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15762469
Brand: OHAUS™ 30400054
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Universalplattform designad för att hålla prover och laboratorieglas.
  • En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
  • Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
  • I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
  • Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Plattform
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 18.00 in.
Djup (metriskt) 45.70 cm
Mått (L x B) 45,7 x 45,7 cm
Längd (engelska) 18.00 in.
Längd (metrisk) 45.70 cm
Bredd (engelska) 18.00 in.
Bredd (metrisk) 45.70 cm
Beskrivning Universalplattform, 46 X 46 cm, S/S
För användning med (applikation) Universell