Beskrivning
- Beständig mot 180 °C sterilisering
- Mått: 93,0 x 51,3 cm
- Material: anodiserad aluminium
- Kompatibel med klibbiga kuddar: 8 nödvändiga för att täcka plattformen (säljs separat)
- Inkluderar 25 skruvar för CS220-klämmor och 25 skruvar för mikroplattor/provrörsställ
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Mått (L x B) | 93,0 x 51,3 cm |
| Modell | CellXpert CS220 Universalplattform |
| Inkluderar | Skruvar |