Läs mer
Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mikroplattklämma
Skuminsats
Håller:
1 L Erlenmeyer Flask
125 mL Erlenmeyer Flask
2 L Erlenmeyer Flask
25 mL Erlenmeyer Flask
250/300 mL Erlenmeyer Flask
2800 mL Fernbach Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
6 L Erlenmeyer Flask
Flasks
Microplates
Vials, Tubes
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Säkra fartyg med hjälp av Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa orbital shakers, plattformar och tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Flask Clamp Starter Kit innehåller:
- (1) mikroplattklämma
- (2) 25 ml kolvklämmor
- (2) 50 ml kolvklämmor
- (2) 125 ml kolvklämmor
- (4) 250/300 ml kolvklämmor
- (4) 500 ml kolvklämmor
- (2) 1L kolvklämmor
- (2) 2L kolvklämmor
- Ersättningsskruvar
Anmärkning:
Ersättningsskruvar finns även separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 2800 mL Fernbach Flask |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| För användning med (utrustning) | MaxQ™ 8000 Shaker |