Läs mer
Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers
Produktkod. 10474992 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mikroplattklämma
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
125 ml Erlenmeyer-kolv
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyer-flaska
250/300 ml Erlenmeyer Flask
2800 ml Fernbachkolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyer-kolv
500 ml Erlenmeyer-flaska
6 l Erlenmeyerkolv
Flaskor
Mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller Förpackningsstorlek
10474992 Kolvklämma 25 ml Erlenmeyer-flaska Varje
10525433 Kolvklämma 50 ml Erlenmeyer-kolv Varje
10729273 Kolvklämma 125 ml Erlenmeyer-kolv Varje
11821271 Kolvklämma 250/300 ml Erlenmeyer Flask Varje
10535433 Kolvklämma 500 ml Erlenmeyer-flaska Varje
10084032 Kolvklämma 1 l Erlenmeyerkolv Varje
10452902 Kolvklämma 2 l Erlenmeyerkolv Varje
10462902 Kolvklämma 2800 ml Fernbachkolv Varje
11826763 Mikroplattklämma Mikroplattor Varje
12682785 Kolvklämma 4 l Erlenmeyerkolv Varje
12692785 Kolvklämma 6 l Erlenmeyerkolv Varje
11910398 Kolvklämma 5 l Erlenmeyerkolv Varje
10338922 Kolvklämmasats Flaskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10474992 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 236010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    661.62 SEK / Paket med 1
    Save 13.38 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkra fartyg med dessa universella plattformsklämmor för orbital shakers.
Säkra fartyg med hjälp av Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa orbital shakers, plattformar och tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Flask Clamp Starter Kit innehåller:
  • (1) mikroplattklämma
  • (2) 25 ml kolvklämmor
  • (2) 50 ml kolvklämmor
  • (2) 125 ml kolvklämmor
  • (4) 250/300 ml kolvklämmor
  • (4) 500 ml kolvklämmor
  • (2) 1L kolvklämmor
  • (2) 2L kolvklämmor
  • Ersättningsskruvar
Anmärkning:
Ersättningsskruvar finns även separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 25 ml Erlenmeyer-flaska
Produkttyp Kolvklämma
För användning med (utrustning) MaxQ™ 8000 Shaker