Läs mer
Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers
Produktkod. 11821271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mikroplattklämma
Skuminsats
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
125 ml Erlenmeyerkolv
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250/300 ml Erlenmeyerkolv
2800 ml Fernbach-kolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
6 l Erlenmeyerkolv
Injektionsflaskor, rör
Kolvar
Mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11821271
Brand: Thermo Scientific™ 236013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra fartyg med dessa universella plattformsklämmor för orbital shakers.
Säkra fartyg med hjälp av Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa orbital shakers, plattformar och tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Flask Clamp Starter Kit innehåller:
  • (1) mikroplattklämma
  • (2) 25 ml kolvklämmor
  • (2) 50 ml kolvklämmor
  • (2) 125 ml kolvklämmor
  • (4) 250/300 ml kolvklämmor
  • (4) 500 ml kolvklämmor
  • (2) 1L kolvklämmor
  • (2) 2L kolvklämmor
  • Ersättningsskruvar
Anmärkning:
Ersättningsskruvar finns även separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 250/300 ml Erlenmeyerkolv
Produkttyp Kolvklämma
För användning med (utrustning) MaxQ™ 8000 Shaker