Läs mer
Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mikroplattklämma
Skuminsats
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
125 ml Erlenmeyerkolv
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250/300 ml Erlenmeyerkolv
2800 ml Fernbach-kolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
6 l Erlenmeyerkolv
Injektionsflaskor, rör
Kolvar
Mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Säkra fartyg med hjälp av Thermo Scientific™ Universalplattformsklämmor för MaxQ™ Högpresterande Orbital Shakers. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa orbital shakers, plattformar och tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Flask Clamp Starter Kit innehåller:
- (1) mikroplattklämma
- (2) 25 ml kolvklämmor
- (2) 50 ml kolvklämmor
- (2) 125 ml kolvklämmor
- (4) 250/300 ml kolvklämmor
- (4) 500 ml kolvklämmor
- (2) 1L kolvklämmor
- (2) 2L kolvklämmor
- Ersättningsskruvar
Anmärkning:
Ersättningsskruvar finns även separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Mikroplattor |
| Produkttyp | Mikroplattklämma |
| Beskrivning | Mikroplattklämma |
| För användning med (utrustning) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |