Läs mer
Invitrogen™ Universellt råttreferens-RNA för QuantiGene analyser
Produktkod. 31722848
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
31722848 10 μg
1 options
Produktkod. 31722848 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QS0641
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Universal Rat Reference RNA är ett RNA-extrakt som används som positiv kontroll i QuantiGene analyser.
Universal Rat Reference RNA är ett RNA-extrakt som används som positiv kontroll i QuantiGene analyser. Universal Rat Reference RNA består av totalt RNA från 14 råttcellinjer:
  • Blod, basofil leukemi
  • Blod, T-lymfocyt, lymfom
  • Blod, B-lymfoblast, hybridom
  • Hjärna, gliom
  • Embryo, äggulesäckscancer
  • Embryo, fibroblast, normalt
  • Njuren, normal
  • Lever, hepatom
  • Lunga, alveolära makrofager, normala
  • Lunga, alveolär typ II, normal
  • Bröstkörtel, adenokarcinom
  • Muskel, myoblast
  • Huden, normal
  • Testis, Leydigcelltumör
Lika stora mängder DNas-behandlat totalt RNA från varje cellinje samlades för att skapa den universella kontrollen.
Universal Rat Reference RNA är ett RNA-extrakt som används som positiv kontroll i QuantiGene analyser. Universal Rat Reference RNA består av totalt RNA från 14 råttcellinjer:
  • Blod, basofil leukemi
  • Blod, T-lymfocyt, lymfom
  • Blod, B-lymfoblast, hybridom
  • Hjärna, gliom
  • Embryo, äggulesäckscancer
  • Embryo, fibroblast, normalt
  • Njuren, normal
  • Lever, hepatom
  • Lunga, alveolära makrofager, normala
  • Lunga, alveolär typ II, normal
  • Bröstkörtel, adenokarcinom
  • Muskel, myoblast
  • Huden, normal
  • Testis, Leydigcelltumör
Lika stora mängder DNas-behandlat totalt RNA från varje cellinje samlades för att skapa den universella kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Råtta
Provtyp RNA
För användning med (applikation) Kvantifiering av nukleinsyror
Produkttyp Referens-RNA
Kvantitet 10 μg
Provkälla Celllinje
Frakt skick Skickad vid 2 °C till 8 °C