Läs mer
Contec™ Universal ersättningsskopor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16635672 Handla allt Contec Produkter
Change view
Färg:
Blått
Röd, blå och grå
Rött
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) unitSize
16635672 Rött 20 l -
15332174 Blått 20 l Varje
17935081 Röd, blå och grå 15 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16635672 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer UBKT0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    605.16 SEK / Paket med 1
    Save 81.84 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en unik polypropensampolymerplast som är både hållbar och lätt. Universella ersättningshinkar är färgkodade för enkel identifiering av avfall jämfört med färsk lösning.
  • Designad för Contec™ Dubbel hinksystem i rostfritt stål och polypropen
  • Kompatibel med alla vanliga desinfektionslösningar och de vanligaste lösningsmedlen
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 30 min.
  • Utbytbar
  • Kapacitet: 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L)
  • Vagn säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Färg Rött
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Användning i renrum för läkemedel, medicinsk utrustning, bioteknik, biovetenskap och laboratorier
För användning med (utrustning) För olika typer av vagnar och Wringers