Läs mer
Contec™ Universal ersättningsskopor
Produktkod. 17935081 Handla allt Contec Produkter
Change view
Färg:
Blått
Röd, blå och grå
Rött
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17935081 Röd, blå och grå 15 l -
16635672 Rött 20 l -
15332174 Blått 20 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17935081 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    736.96 SEK / Paket med 3
    Save 220.04 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Tillverkad av en unik polypropensampolymerplast som är både hållbar och lätt. Universella ersättningshinkar är färgkodade för enkel identifiering av avfall jämfört med färsk lösning.
  • Designad för Contec™ dubbel skopsystem i rostfritt stål och polypropen
  • Kompatibel med alla vanliga desinfektionslösningar och de vanligaste lösningsmedlen
  • Fullt autoklaverbar vid 121 °C i 30 minuter.
  • Utbytbar
  • Kapacitet: 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L)
  • Vagn såld separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bucket
Kapacitet (metrisk) 15 l
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3,9 gal.
Färg Röd, blå och grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Användning inom läkemedel, medicinteknik, biotekniktillverkning, life science och laboratorierenrum
För användning med (utrustning) Contec Kompakt hinksystem
Kvantitet 3/Cs.