Läs mer
Contec™ Universal ersättningsskopor
Produktkod. p-3752486 Handla allt Contec Produkter
Färg:
Blått
Gray
Red, Blue and Gray
Rött
Kapacitet (metrisk):
15 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13436868
Brand: Contec™ UBKT0004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av en unik polypropensampolymerplast som är både hållbar och lätt. Universella ersättningshinkar är färgkodade för enkel identifiering av avfall jämfört med färsk lösning.
  • Designed for Contec™ Stainless Steel and Polypropylene Double Bucket System
  • Compatible with all common disinfectant solutions and most common solvents
  • Fully autoclavable at 121°C for 30 min.
  • Interchangeable
  • Capacity: 5 gal. (20 L) or 6.5 gal. (25 L)
  • Cart sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bucket
Kapacitet (metrisk) 20 L
Material Polypropylene
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Färg Gray
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Use in Pharmaceutical, Medical device, Biotech manufacturing, Life science and Laboratory cleanrooms
För användning med (utrustning) For QuickTask™ Mops, Edgeless™ Mops, VertiKlean™ and VertiKlean™ MAX™ Mops, with many different types of carts and wringers
Sterilitet Non-sterile