Läs mer
Globe Scientific Universal Self-Standing Transport Tube with Screw Cap
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Conical bottom with skirt
- Non-graduated
- Nonsterile
- Tube dimensions: 25 x 90mm
- Cap dimensions: 30 x 94mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 91,9 (med keps) |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |