Läs mer
Kolmi Hopen™ Universal skoöverdrag med tryckt Chevron-sula
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Blått
White
Beskrivning
- Sula med ''fiskbens''-tryck
- Elastiska anklar
- Polypropen med latexsula
- Perfekt anpassad till släta ytor i torra miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | Polypropen, Latex |
| Latexfri | Nej |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Industriell |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Förpackningsmängd | 500 Pk. |
| Mått (L x B) | 400 x 170 mm |
| Vikt (metrisk) | 40 g/m 2 |