Läs mer
asecos™ Universella sorbenter Kuddar
Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
5 kg
7 kg
Beskrivning
- Mycket stark hållbarhet
- Lämplig för tung och långvarig användning
- Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
- Enastående absorptionsprestanda
- Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
- Ljus för mindre läckage och förebyggande
- Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kraftig duk |
| Typ | Universell sorberande kudde |
| Längd (engelska) | 9,84 tum |
| Längd (metrisk) | 250.00 mm |
| Bredd (engelska) | 9,84 tum |
| Bredd (metrisk) | 250.00 mm |
| Vikt (engelska) | 15.43 lb. |
| Vikt (metrisk) | 7 kg |