Läs mer
asecos™ Universella sorbenter Kuddar
Produktkod. 17826566 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
5 kg
7 kg
Produktkod. 17826566
Brand: asecos™ 9943
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De universella sorbentkuddarna är idealiska för säker absorption av oljor, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kraftig duk
Typ Universell sorberande kudde
Längd (engelska) 18,11 tum
Längd (metrisk) 460.00 mm
Bredd (engelska) 18,11 tum
Bredd (metrisk) 460.00 mm
Vikt (engelska) 11.02 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg