Läs mer
asecos™ Universal sorbenter Mat
Produktkod. p-200003736 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
8 kg
8,6 kg
Produktkod. 17806386
Brand: asecos™ 9951
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Universal Sorbents Mat är idealisk för säker absorption av oljor, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Klart
Material Kraftig duk
Typ Universal absorberande matta
Längd (engelska) 15,75 tum
Längd (metrisk) 400.00 mm
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400.00 mm
Vikt (engelska) 17.64 lb.
Vikt (metrisk) 8 kg