Läs mer
asecos™ Universal sorbentrulle
Produktkod. 17896536 Handla allt asecos Produkter
Change view
Längd (metrisk):
45 m
90 m
Bredd (metrisk):
400,00 mm
800,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17896536 45 m 400,00 mm
17866436 45 m 800,00 mm
17876356 90 m 400,00 mm
17836436 90 m 800,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17896536 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 9949
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Universal Sorbents Roll är idealisk för säker absorption av oljor, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Klart
Material Kraftig duk
Typ Universal sorbentrulle
Längd (engelska) 147.64 ft.
Längd (metrisk) 45 m
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400,00 mm
Vikt (engelska) 33.07 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg