Läs mer
Heidolph™ Universalstativ S2
Produktkod. 10120981 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Höjd (metrisk):
700 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10120981
Brand: Heidolph™ 5701200000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal Stand S2 är ett unikt tillbehör till Hei-Torque omrörare som har en fast längd på 700 mm och en rördiameter på 25 mm.
  • Heidolph H-Frame Universal Stativ S2 för överliggande omrörare
  • Tillbehör för Hei-Torque omrörare
  • Har en fast längd på 700 mm och en rördiameter på 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 700 mm
Höjd (engelska) 2.3 ft.
Längd (engelska) Bas 14,6 tum
Längd (metrisk) bas 370 mm
Diameter (engelska) Stång 1 tum
Diameter (metrisk) Stång 25 mm
Produkttyp Universalstativ
För användning med (utrustning) Hei-Torque Overhead Omrörare
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 12.8 lb.
Vikt (metrisk) 5.8 kg