Läs mer
Fisherbrand™ Universal omrörarstyrning, ersättningslagertätning
Produktkod. 16296061 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För Skaft: 12 - 16 mm
Temperatur (metrisk):
-200 °C till +280 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Temperatur (metrisk) unitSize
16296061 För Skaft: 12 - 16 mm -200 °C till +280 °C Varje
1 options
Produktkod. 16296061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Universal omrörarstyrning, ersättningslagertätning
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ Universal omrörarstyrning, ersättningslagertätning
För användning med (utrustning) För Skaft: 12 - 16 mm
Kvantitet 1
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C