Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ Universal omrörarstyrningsbyte Låsmutterpaket |
| För användning med (utrustning) | 16 mm Skaft |
| Inkluderar | Blå låsmutter, hylsa och axeltätning |
| Kvantitet | 1 |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +280 °C |