Läs mer
Fisherbrand™ Universal omrörarstyrningsbyte Låsmutterpaket
Produktkod. 16226061 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
12 mm Skaft
16 mm Skaft
6 mm Skaft
8 mm Skaft
Produktkod. 16226061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Universal omrörarstyrningsbyte Låsmutterpaket
  • Består av följande:
  • Blå låsmutter
  • Skoning
  • Axeltätning
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ Universal omrörarstyrningsbyte Låsmutterpaket
För användning med (utrustning) 12 mm Skaft
Inkluderar Blå låsmutter, hylsa och axeltätning
Kvantitet 1
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C