Läs mer
Kolmi Hopen™ Universal kirurgisk mössa
Produktkod. 17750149 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17750149 Blått
17760149 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17750149 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer C13600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.97 SEK
    303.95 SEK / Paket med 100
    Save 56.02 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skydda den kirurgiska miljön och vårdpersonalen med dessa strömlinjeformade, universella kepsar.
  • Luftigt non-woven, stretchigt tyg
  • Estetiskt tilltalande samtidigt som den döljer huvud och hår
  • Kan vända i sömmarna
  • Justera höjden genom att vända kanten
  • Tillverkad av 80% viskos och 20% eten-vinylacetat sampolymer
  • 40 g/m 2 tygvikt
  • Tillverkad av Frankrike
Specifikationer
Material Viskossampolymer
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Mössa
Certifikat och efterlevnad CE, (EU) 2017/745
Kvantitet 100 Pk.
Inkluderar Kepsar och dispenserlåda