Läs mer
Thermo Scientific™ Universella provrörsproppar
Produktkod. 15668578
Produktkod. 15668578 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer M995135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provrör av plast eller glas.
  • Innovativ design med flänsgänga gör att locket kan sjunka ner i röret tills en friktionspassning är säker och pluggen är stationär
  • Montera rör med 12 till 16 mm diameter
  • Ihålig toppfinish med ribbor för enkel upptagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsplugglock
Material LDPE
Färg Gult
nr per ärende 1000
Kvantitet 1000/Cs
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Passar rör med innerdiametrar på 12 till 16 mm