Läs mer
Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Produktkod. 10696173 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Hållare för provrörsställ
Provrörsställ
Rörstorlek:
10 till 13 mm
16 till 20 mm
21 till 25 mm
26 till 30 mm
Varierar, justerbar
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Rörstorlek unitSize
10696173 Provrörsställ 21 till 25 mm Varje
10553503 Provrörsställ 26 till 30 mm Varje
13127823 Hållare för provrörsställ Varierar, justerbar Varje
13121144 Provrörsställ 10 till 13 mm Varje
10185612 Provrörsställ 16 till 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10696173 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 600074
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skaka flera rör i en justerbar vinkel för att maximera provluftningen. Ställhållarna är justerbara för att passa någon av de fyra tillgängliga provrörsställstorlekarna.
Skaka flera rör i en justerbar vinkel för att maximera provluftningen. Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger ultimat —flexibilitet de kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga provrörsställstorlekarna.
  • Universalhållare för provrörsställ kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga storlekarna på provrörsställ
  • Universell design kräver separat köp av ett provrörsställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Provrör
Rörstorlek 21 till 25 mm
Rörkapacitet 30 mL
Produkttyp Provrörsställ
För användning med (utrustning) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Antal positioner 40