Läs mer
Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Produktkod. 13127823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Hållare för provrörsställ
Provrörsställ
Rörstorlek:
10 till 13 mm
16 till 20 mm
21 till 25 mm
26 till 30 mm
Varierar, justerbar
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Rörstorlek Förpackningsstorlek
13127823 Hållare för provrörsställ Varierar, justerbar Varje
10696173 Provrörsställ 21 till 25 mm Varje
10553503 Provrörsställ 26 till 30 mm Varje
13121144 Provrörsställ 10 till 13 mm Varje
10185612 Provrörsställ 16 till 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13127823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 600088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11278.53 SEK
    10486.06 SEK / Paket med 1
    Save 792.47 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Skaka flera rör i en justerbar vinkel för att maximera provluftningen. Ställhållarna är justerbara för att passa någon av de fyra tillgängliga provrörsställstorlekarna.
Skaka flera rör i en justerbar vinkel för att maximera provluftningen. Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger ultimat —flexibilitet de kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga provrörsställstorlekarna.
  • Universalhållare för provrörsställ kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga storlekarna på provrörsställ
  • Universell design kräver separat köp av ett provrörsställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek Varierar, justerbar
Produkttyp Hållare för provrörsställ
Beskrivning Universalhållare för provrörsställ med justerbar vinkel
För användning med (utrustning) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000