Läs mer
Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ Högpresterande shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Hållare för provrörsställ
Provrörsställ
Rörstorlek:
10 till 13 mm
16 till 20 mm
21 till 25 mm
26 till 30 mm
Varierar, justerbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skaka flera rör i en justerbar vinkel för att maximera provluftningen. Thermo Scientific™ Universal Provrörsställ med Hållare för MaxQ™ 8000 Shakers ger ultimat —flexibilitet de kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga provrörsställstorlekarna.
- Universalhållare för provrörsställ kan justeras för att passa någon av de fyra tillgängliga storlekarna på provrörsställ
- Universell design kräver separat köp av ett provrörsställ
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Provrör |
| Rörstorlek | 21 till 25 mm |
| Rörkapacitet | 30 mL |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| För användning med (utrustning) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| Antal positioner | 40 |