Läs mer
Grant Instruments™ Universalbricka för Grant skakvattenbad
För användning med (utrustning):
LSB12
LSB18
OLS26
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håller flaskor, flaskor och andra kärl på plats när de används med Grant Shaking Water Baths. Inkluderar justerbara fjädrar.
- Universalbricka med justerbara fjädrar
- Mycket mångsidig för en mängd olika kärltyper
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LSB12 |
| Typ | Universalbricka |