Läs mer
Grant Instruments™ Universalbricka för Grant skakvattenbad
Produktkod. 15355812
För användning med (utrustning):
LSB12
LSB18
OLS26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15355812
Brand: Grant Instruments™ TU26
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Håller flaskor, flaskor och andra kärl på plats när de används med Grant Shaking Water Baths. Inkluderar justerbara fjädrar.
  • Universalbricka med justerbara fjädrar
  • Mycket mångsidig för en mängd olika kärltyper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TU26 universalbricka med justerbara fjädrar för att rymma en mängd olika kärltyper för OLS26
För användning med (utrustning) OLS26
Typ Universalbricka
Vikt (metrisk) 2500 g