Beskrivning
- Controller: C450
- Tube length: 360
- Connected load: 1.8 kW
- Electrical connection: 1-phase
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B410 |
| Uppvärmd zon | 200 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1500 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 445 x 475 x 740 mm |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 30 mm |