Läs mer
Nabertherm™ Universalrörsugn
Produktkod. 17328189 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Controllertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Temperatur (metrisk)
17328189 B510 1500 °C
17338189 C550 1500 °C
17358189 C550 1100 °C
17378189 C550 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17328189 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RT332LAN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa rörugnar används när laboratorieexperiment måste utföras horisontellt, vertikalt eller i specifika vinklar. Möjligheten att konfigurera lutningsvinkeln och arbetshöjden, och deras kompakta design, gör även dessa ugnar lämpliga för integration i befintliga processsystem.
  • Rörlängd: 360
  • Ansluten effekt: 1,8 kW
  • Elanslutning: 1-fas
Specifikationer
Controllertyp B510
Uppvärmd zon 200 mm
Temperatur (metrisk) 1500 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 445 x 475 x 740 mm
Längd (metrisk) 360 mm
Diameter (metrisk) processrör 30 mm