Läs mer
Nabertherm™ Universalrörsugn
Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Beskrivning
- Rörlängd: 360
- Ansluten effekt: 1,8 kW
- Elanslutning: 1-fas
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C550 |
| Uppvärmd zon | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 350 x 380 x 740 mm |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 50 mm |