Läs mer
BRAND™ Universal slangkoppling
Produktkod. 11823970 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11823970 10-pack Paket med 10
1 options
Produktkod. 11823970 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 152400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 SEK
    301.44 SEK / Paket med 10
    Save 56.56 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Tillverkad av genomskinlig polypropen. Ansluter rör med olika diametrar.
  • Tillverkad av genomskinlig polypropen.
  • Ansluter rör med olika diametrar.
  • Polypropenkonstruktion
  • Rak
  • För slangar med innerdiameter 5 till 17 mm
  • Längd: 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 110 mm
För användning med 5 till 17 mm slang ID
Form Rak
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangkoppling
Kvantitet 10-pack