Läs mer
Fisherbrand™ Universal V7 ersättningslåsmutterpaket
Product Code. 16206061 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Universal (V7) ersättningslåsmutterpaket
Product Code. Typ
16206061 Universal (V7) ersättningslåsmutterpaket
1 options
Product Code. 16206061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 SEK
    187.63 SEK / Paket med 5
    Save 13.37 SEK
    6% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
För användning med 10 mm skaft.
  • Ersättningsset
  • För allmänt laboratoriebruk
Specifications
För användning med (utrustning) För 10 mm skaft
Typ Universal (V7) ersättningslåsmutterpaket