Läs mer
Brady™ Universalventillåsbas och arm
Produktkod. 11711895
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11711895 Betydande Varje
11751635 Liten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11711895 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065401
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal Valve Lockout Base and Arm är ett modulärt system som gör att du kan låsa ut ventiler av olika typer och storlekar, vilket erbjuder flexibilitet och säkerhet.
  • Universal Lockout-enheten är ett modulärt system som gör att du kan spärra ventiler av olika typer och storlekar.
  • Ingen annan enhet erbjuder sådan flexibilitet och säkerhet.
  • Små mått: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (D x B x H)
  • Stora mått: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (D x B x H)
Specifikationer
Produkttyp Stor ventillåsbas
Alternativt artikelnummer UNIVERSELL KULVENTILSLÅS DEVICE LRG
Färg Rött
Beskrivning Stor universalventillåsbas och arm
Kvantitet 1 st
Storlek Betydande