Läs mer
Brady™ Universalventillåsbas och arm
Produktkod. p-8001363
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11711895
Brand: Brady™ 065401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal Valve Lockout Base and Arm är ett modulärt system som gör att du kan låsa ut ventiler av olika typer och storlekar, vilket erbjuder flexibilitet och säkerhet.
  • Universal Lockout-enheten är ett modulärt system som gör att du kan spärra ventiler av olika typer och storlekar.
  • Ingen annan enhet erbjuder sådan flexibilitet och säkerhet.
  • Små mått: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (D x B x H)
  • Stora mått: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (D x B x H)
Specifikationer
Produkttyp Stor ventillåsbas
Alternativt artikelnummer UNIVERSELL KULVENTILSLÅS DEVICE LRG
Färg Rött
Beskrivning Stor universalventillåsbas och arm
Kvantitet 1 st
Storlek Betydande