Läs mer
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
28 ml
30 ml
Kvantitet:
125/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | Soda Lime Glass (Type 3) |
| Volym (metrisk) | 28 ml |
| För användning med (applikation) | Suitable for media, diagnostic and sample collection applications |
| Hals stil | Screw |
| Stil | Tubular |
| Trådstil | Screw |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Visa mer |