Läs mer
Fisherbrand™ Universalampuller med polypropenlock
Produktkod. 14833562 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
28 ml
30 ml
Kvantitet:
125/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
14833562 30 ml 500/förpackning Paket med 500
14823562 28 ml 125/förpackning Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14833562 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 127030
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av typ III sodakalkglas med polypropenlock. Fisherbrand™ Universalflaskor med polypropenlock är lämpliga för medie-, diagnostik- och provtagningsapplikationer.
  • Typ III Soda Lime Glas
  • Skruvlock av polypropen
  • Klar färg flaska
  • Skruva gängad hals
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material Soda Lime Glas (Typ 3)
Volym (metrisk) 30 ml
För användning med (applikation) Lämplig för media, diagnostik och provinsamlingsapplikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/förpackning
Stängningsstorlek 24 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 82 mm
Produkttyp Flaska