Läs mer
ZVG™ Universalservetter
Beskrivning
Industriella mikrofiberdukar är lämpliga för streckfri rengöring av alla släta ytor (plast, glas, rostfritt stål, trä, etc.). Med maskintvättbara trasor kan envis smuts ofta avlägsnas utan användning av rengöringsmedel. Non-woven universaldukar absorberar snabbt stora mängder vätskor. Universalservetterna är lämpliga för många städjobb i storkök och restauranger.
- Fin nubbstruktur
- Luddfri
- Strömfri rengöring
- Finns i olika färger
- Kan användas vått eller torrt
- Tvättbar upp till °95 C utan sköljmedel
- Skölj med ljummet vatten före första användningen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Material | Polyester, viskos |
| Färg | Grön, Vit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |