Läs mer
ZVG™ Universalservetter
Produktkod. 17893505
Change view
Färg:
Blå, Vit
Grön, Vit
Röd, Vit
Bredd (metrisk):
35 cm
38 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
17893505 Röd, Vit 38 cm
17843525 Grön, Vit 35 cm
17843505 Grön, Vit 38 cm
17833505 Blå, Vit 38 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17893505 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1001502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den luddfria, streckfria finishen på denna universalservett kan användas våt eller torr och kan tvättas upp till 95 °C.
Industriella mikrofiberdukar är lämpliga för streckfri rengöring av alla släta ytor (plast, glas, rostfritt stål, trä, etc.). Med maskintvättbara trasor kan envis smuts ofta avlägsnas utan användning av rengöringsmedel. Non-woven universaldukar absorberar snabbt stora mängder vätskor. Universalservetterna är lämpliga för många städjobb i storkök och restauranger.
  • Fin nubbstruktur
  • Luddfri
  • Strömfri rengöring
  • Finns i olika färger
  • Kan användas vått eller torrt
  • Tvättbar upp till °95 C utan sköljmedel
  • Skölj med ljummet vatten före första användningen
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 15 tum
Bredd (metrisk) 38 cm
Material Polyester, viskos
Färg Röd, Vit
Disponibel Återanvändbar