Läs mer
Universol-ES flytande scintillationscocktail, MP Biomedicals™
Produktkod. 15762252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15762252 1 gal. 3.79 L
15772252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15762252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188248001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3645.51 SEK / 3.79 L
    Save 184.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densitet 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Universol ES
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol