Läs mer
Unleaded Gasoline Composite 50000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 8006-61-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Regular Unleaded Gasoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 50000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Gasoline, Gasoline, natural, Natural gasoline, Petrol, natural, Gasoline, natural (10C, 11C, 14C), Oxygenate-free Rfa Gasoline, Oxygenate Free Gasoline, Unleaded, Premium |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |