Läs mer
Buerkle™ Uno Sampler
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
150 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ytterrör rostfritt stål AISI 316L (1.4404), provkammare gjorda av PTFE
- Med färgkodningssystem
- Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Färgkodning (Multi och Uno sampler)
- Ultrarena material
- Utmärkt bearbetning, robust modell
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A), PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 1 Samlingskammare |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (metrisk) | 17 mL |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | Idealisk för grova korn och större kvantiteter, livsmedel |
| Längd (metrisk) | 85 cm |