Läs mer
Buerkle™ Uno Sampler
Produktkod. 10616721
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
150 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10616721
Brand: Buerkle™ 53161055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Uno Sampler levereras med en stängd provkammare för punktprovtagning från ett förutbestämt provtagningsdjup.
  • Ytterrör rostfritt stål AISI 316L (1.4404), provkammare gjorda av PTFE
  • Med färgkodningssystem
  • Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Färgkodning (Multi och Uno sampler)
  • Ultrarena material
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (V4A), PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar 1 Samlingskammare
Typ av handtag T-form
Kapacitet (metrisk) 17 mL
Certifikat och efterlevnad DÅN
För användning med (applikation) Idealisk för grova korn och större kvantiteter, livsmedel
Längd (metrisk) 55 cm