Läs mer
Grant Instruments™ JB Academy vattenbad utan omrörning
Produktkod. 10505515
Change view
Djup (metriskt):
215 mm
380 mm
590 mm
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Värmekapacitet:
1400 W (230 V) 1050 W (120 V)
350 W (230V och 120V)
800 W (230 V)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Kapacitet (metrisk) Värmekapacitet Förpackningsstorlek
10505515 380 mm 12 l 800 W (230 V) Varje
15107025 590 mm 18 l 1400 W (230 V) 1050 W (120 V) Varje
15167015 215 mm 5 l 350 W (230V och 120V) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10505515 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer JBA12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8980.00 SEK
    8112.08 SEK / Paket med 1
    Save 867.92 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ett idealiskt val för skolor och högskolor som behöver en grundläggande, enkel att använda vattenbad av god kvalitet. Bottenbricka ingår som standard. (Locket säljs separat.) JBA-sortimentet består av tre modeller - 5 l, 12 l och 18 l.
Ett idealiskt val för skolor och högskolor som behöver en grundläggande, enkel att använda vattenbad av god kvalitet. Bottenbricka ingår som standard. JBA-sortimentet består av tre modeller - 5 l, 12 l och 18 l.
  • Temperaturintervall omgivningstemperatur +5°C till 95°C i drift
  • Stabilitet:± 0,5°C
  • Unik Set och ForgetTM-teknik - snabb uppvärmning, pålitlig temperaturkontroll
  • Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
  • Praktiskt frontpanellås - inaktiverar frontpanelskontroller och förhindrar oavsiktliga ändringar
  • Tank i rostfritt stål – högkvalitativt stål med en slitstark, polerad yta
  • 3 års garanti
Beställningsinfo
Locket säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Beskrivning Vattenbad
Kapacitet (metrisk) 12 l
Certifikat och efterlevnad DIN 58966
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 95 °C
Värmekapacitet 800 W (230 V)
Material Rostfritt stål
Modell JBA12
Garanti 3 års tillverkare
Mått (L x B x H) 365 x 360 x 225 mm
Längd (metrisk) 365 mm
Bredd (metrisk) 360 mm
Höjd (metrisk) 225 mm
Djup (metriskt) 380 mm
Spänning 230 V
Wattal 800 w