Läs mer
Kartell™ Plastilab Oavsmalnande T-formade slangkopplingar
Portstorlek:
1,6 mm hål
3.7mm
4,4 mm hål
6,3 mm hål
Förpackningsmängd:
10/Pk.
100/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
Designad med tandningar för att hålla slangarna tätt och förhindra att de glider.
- Tillverkad av polypropen
- Autoklaveringsbar
- Kemikalie- och temperaturbeständig
Uppfyllande
Följ livsmedels- och jordbruksbestämmelserna
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Uppfylla livsmedels- och drogreglerna. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE och IVD |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Portstorlek | 6,3 mm hål |
| Form | T-form |
| Produkttyp | Oavsmalnande T-rörkontakt |